Learn More
Alfa Aesar™ Tert-pentylbenzène, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L03731.18
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 2049-95-8 Poids : 0.05000kg
Quantité 50g
Code produit. 11392276
  • 161.00€ / 50g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
2049-95-8
148.249
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
16295
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
C11H16
MFCD00015187
tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
2-méthylbutan-2-ylbenzène
Spécification
tert-Pentylbenzene
65°C (149°F)
188°C to 191°C
2049-95-8
MFCD00015187
tert-amylbenzene, tert-pentylbenzene, 2-methyl-2-phenylbutane, 1,1-dimethylpropyl benzene, benzene, 1,1-dimethylpropyl, benzene, tert-pentyl, 2-phenyl-2-methylbutane, t-amylbenzene, 2-methylbutan-2-yl benzene, tert-amyl benzene
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
148.249
148.25
0.87
1.495
50g
C11H16
2039053
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
2-méthylbutan-2-ylbenzène
16295
97%
Vidéos
FDS Documents