Learn More
Terumo™ Seringue à embout Luer-Slip excentrique
Fabriquée avec du PP pour offrir une résistance thermique et chimique supérieure. Les seringues à embout Luer-Slip excentrique Bunzltrade; Terumotrade; se caractérisent par leur conception biseautée unique pour faciliter la pénétration de la peau et minimiser le traumatisme.
Marque: Terumo™ 8SS10ES1
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
ulliCorps et piston en polypropylène transparent ; Bague à double contact/liliLa butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel/liliStérile, sans latex/liliMarquages à l’échelle gras et précis/liliConforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)/liliConditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables/liliLivrées sans aiguilles/liliConviennent aux gaz ou aux liquides/liliLuer-Lock excentré/li/ulPour les aiguilles, veuillez vous référer à notre gamme d’aiguilles jetables, ISO 7886 (DIS 7886) : 13127634, 13117614, 13144724, 13187434, 12349219, 13104354.br /br /Destinée exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.Spécification
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides | |
Oui | |
100/boîte | |
Embout Luer-Slip excentrique | |
Stérile |
Polypropylene | |
Seringue à embout Luer-Slip excentrique | |
0,2 ml | |
10 ml | |
Oui |