Learn More
Invitrogen™ Human TESK1, GST Tag Recombinant Protein
This TESK1 Recombinant Human Protein (full length) was expressed in insect cells.
524.00€ - 7580.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006276 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
Poids moléculaire | 93.9 kDa |
Famille des kinases | LISK Kinase Family |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17148755
|
Invitrogen™
A32903 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930313
|
Invitrogen™
A30985 |
10 μg |
524.00€
10µg |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17118805
|
Invitrogen™
A33388 |
1 mg |
7580.00€
1mg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TESK1 serine/threonine kinase or testis-specific kinase 1 contains an N-terminal protein kinase domain and a C-terminal proline-rich domain which is most closely related to those of the LIM motif-containing protein kinases (LIMKs). TESK1 protein can phosphorylate myelin basic protein and histone in vitro and plays an important role during and after the meiotic phase of spermatogenesis. TESK1 is mainly expressed in testicular germ cells.- Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
NP_006276 | |
93.9 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol | |
Liquid |
Kinase Assay | |
LISK Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice |