Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 11,20 à 112,00 mm
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
221.54€ - 254.40€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | DIN ISO 3310-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Comprend | Certificat d’étalonnage |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600409
|
Retsch™
60.131.011200 |
11,20 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610409
|
Retsch™
60.131.012500 |
12,50 mm |
254.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620409
|
Retsch™
60.131.013200 |
13,20 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630409
|
Retsch™
60.131.014000 |
14,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640409
|
Retsch™
60.131.016000 |
16,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650409
|
Retsch™
60.131.018000 |
18,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660409
|
Retsch™
60.131.019000 |
19,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670409
|
Retsch™
60.131.020000 |
20,00 mm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680409
|
Retsch™
60.131.022400 |
22,40 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690409
|
Retsch™
60.131.025000 |
25,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600419
|
Retsch™
60.131.026500 |
26,50 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610419
|
Retsch™
60.131.028000 |
28,00 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620419
|
Retsch™
60.131.031500 |
31,50 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630419
|
Retsch™
60.131.035500 |
35,50 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640419
|
Retsch™
60.131.037500 |
37,50 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650419
|
Retsch™
60.131.040000 |
40,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660419
|
Retsch™
60.131.045000 |
45,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670419
|
Retsch™
60.131.063000 |
63,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680419
|
Retsch™
60.131.075000 |
75,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690419
|
Retsch™
60.131.080000 |
80,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600429
|
Retsch™
60.131.090000 |
90,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610429
|
Retsch™
60.131.100000 |
100,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620429
|
Retsch™
60.131.112000 |
112,00 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La technologie d’assemblage de haute qualité garantit un grillage tendu en permanence
- Le cadre du tamis en fonte monobloc et l’assemblage de maille sans soudure empêchent la contamination croisée
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l’acier inox à alliage élevé
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
200 mm | |
DIN ISO 3310-1 | |
Certificat d’étalonnage |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50 mm |