Learn More
Saint-Gobain Tube à essai avec bouchon PFA 10 ml Chemware
Marque: Saint-Gobain D1069688
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Tube à essai PFA• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai sans bouchon
• Tube PFA