Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 48 Holes
Test tube rack with 48 holes and 4-row rack
81.00€ - 124.00€
Spécification
Type | Racks pour tubes à essai |
---|---|
Diamètre (métrique) | 18 mm |
Code produit | Marque | Caractéristiques | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Caractéristiques | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17110305
|
Memmert™
WTB11B48836 |
Transverses pour tailles 15 et 24 | WTB11 |
81.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17110335
|
Memmert™
WTB15B48837 |
Longitudinaux pour tailles 15 et 24 | WTB15 |
124.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17110365
|
Memmert™
WTB24B48837 |
Longitudinaux pour tailles 15 et 24 | WTB24 |
124.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17120425
|
Memmert™
WTB6B48836 |
Transverses pour tailles 15 et 24 | WTB6 |
81.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Test tube rack
- 48 holes 4-row rack
- Diameter is 18 mm
Spécification
Racks pour tubes à essai | |
18 mm |