Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
Marque: Thermo Scientific™ 30180BI
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Les racks sont disponibles dans une multitude de tailles, d’agencements et de couleurs. Compatibles avec les plateformes d’agitation MaxQ.Spécification
Rack pour tubes à essai | |
6 x 12 | |
Tubes de 10 à 13 mm | |
Plateformes d’agitation MaxQ |
Rouge ; 10 à 13 mm ; grille 6 x 12 | |
Rouge | |
72 |