Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tube Sprayers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
10.18€ - 53.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 6 mL |
---|---|
Joint conique standard | NS 14/23 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11586904
|
Lenz Laborglasintrumente
05470600 |
Tube à essai et tête de pulvérisateur |
53.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993531
|
Lenz Laborglasintrumente
05470606 |
Tube à essai pour tête |
10.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Complete sprayer consisting of: Test tube and sprayer head (made of DURAN™ tubing)
- With clamp and rubber bulb
- Packaging unit: 1 piece
Spécification
6 mL | |
NS 14/23 |