Learn More
Testosterone, Eur.Pharm., ACROS Orgaincs™
Marque:  Acros Organics 164410050
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 58-22-0 Poids : 0.05500kg
Quantité 5 g
Code produit. 10042040
  • 72.70€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
58-22-0
288.43
(1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-7-one
C19H28O2
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Spécification
Testosterone
+110.00
5 g
C19H28O2
Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
288.43
Flacon en verre
153.0°C to 157.0°C
58-22-0
15, 9324
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
(1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-7-one
288.42
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Testosterone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
FDS Documents
Certificats