Learn More
Testostérone, pharm. eur., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214334
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
58-22-0
C19H28O2
288.43
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
(1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-7-one
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
58-22-0
C19H28O2
288.43
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
(1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-7-one
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
La testostérone, n° CAS 58-22-0, est une hormone sexuelle stéroïde de la famille des androstanes et est importante dans la régulation et le maintien de plusieurs fonctions biologiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La testostérone est une hormone sexuelle stéroïde de la famille des androstanes et est importante dans le maintien de plusieurs fonctions biologiques
•Ce composé est un androgène qui exerce sa fonction en se liant au récepteur androgène et en l’activant
Applications
• La testostérone est convertie de façon irréversible en dihydrotestostérone (DHT) dans les tissus cibles par l’enzyme 5-∝ réductase
•Les complexes de récepteurs ligand aux androgènes de la testostérone ou de la DHT (son métabolite actif) agissent comme un facteur de transcription, stimulant ainsi l’expression de plusieurs gènes réactifs
•Elle antagonise le récepteur des androgènes pour induire l’expression génétique qui provoque la croissance, le développement et le maintien de plusieurs fonctions biologiques
• Ce composé est couramment utilisé dans les études in vivo comme dérivé ester en raison de son métabolisme rapide par le foie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Testosterone
Point de fusion 153.0°C to 157.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9324
Rotation spécifique +110.00
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol, acetone, benzene,, dioxane and vegetable oils, slightly soluble in ether
Poids de la formule 288.42
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Testosterone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.