Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétra-n-butylammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021636
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32503-27-8
C16H37NO4S
339.54
MFCD00011637
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
94433
Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32503-27-8
C16H37NO4S
339.54
MFCD00011637
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
94433
Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Phase transfer catalyst Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate shows antibacterial properties due to the presence of the quaternary amine and the counter ion. It serves as a phase-transfer catalyst, surface-active agent, solvent, intermediate, active ingredient for conditioners, antistatic agent, detergent sanitizers, softener for textiles and paper products, emulsifying agents and pigment dispersers. It is used as an efficient catalyst in the N-alkylation reactions of benzanilides, cyclization of beta-amino acids to beta-lactams, conversion of nitriles to amides, dehydrohalogenation of aryl 2-haloethyl ethers to give vinyl ethers and in the oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyseur de transfert de phase Le sulfate d’hydrogène Tetra-n-butylammonium présente des propriétés antibactériennes dues à la présence de l’amine quaternaire et de l’ion compteur. Il sert de catalyseur de transfert de phase, d’agent actif de surface, de solvant, d’ingrédient intermédiaire et actif pour les conditionneurs, d’agent antistatique, d’assainisseur de détergent, d’adoucisseur pour les textiles et les produits en papier, d’agents émulsifiants et de dispersants de pigment. Il est utilisé comme catalyseur efficace dans les réactions de N-alkylation des benzanilides, la cyclisation des acides bêta-aminés en bêta-lactamines, la conversion des nitriles en amides, la déshydrohalogénation des éthers de 2-aryl-haloéthyle pour donner des éthers vinyliques et l’oxydation des alcools.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 339.54
Pourcentage de pureté 97%