Learn More
Iodure de tétra-n-butylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432818
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432818 5 g 5g
11442818 25 g 25g
11452818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16792.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3115-66-0 | C16H36IP | 386.34 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium iodide is used as phase transfer catalysts, antistatic agents, curing agents for epoxy resins, flame retardants, detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de tétra-n-butylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase, agent antistatique, agent de durcissement pour résines époxy, ignifuge, détergent.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à 4°C. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3115-66-0
Formule moléculaire C16H36IP
Poids moléculaire (g/mol) 386.34
Numéro MDL MFCD00050246
Clé InChI CCIYPTIBRAUPLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylphosphonium iodide, tetra-n-butylphosphonium iodide, phosphonium, tetrabutyl-, iodide, tetrabutylphosphanium iodide, acmc-1crr0, wln: 4p4&4&4 &i, phosphonium,tetrabutyl-, iodide 1:1
CID PubChem 201022
Nom IUPAC tetrabutylphosphanium iodide
SMILES [I-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetra-n-butylphosphonium iodide
Point de fusion 98°C to 100°C
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4PI
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 386.34
Pourcentage de pureté 98%