Learn More
Alfa Aesar™ Tétra-n-propoxysilane, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L16644.14
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 682-01-9 Poids : 0.02500kg
Quantité 25g
Code produit. 11389295
  • 32.85€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
682-01-9
264.437
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
69627
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
C12H28O4Si
MFCD00009364
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
silicate de tétrapropyle
Spécification
Tetra-n-propoxysilane
C12H28O4Si
MFCD00009364
tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
264.437
264.44
0.916
Moisture sensitive
25g
682-01-9
(CH3CH2CH2O)4Si
1706115
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
silicate de tétrapropyle
69627
97%
1.401
224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
95°C (203°F)
Vidéos
FDS Documents