Learn More
Tetrabromocatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Tetrabromocatechol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrabromocatechol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est en partie miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des oxydants et des bases fortes Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Tetrabromocatechol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est en partie miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’abri des oxydants et des bases fortes Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabromocatechol |
Point de fusion | 189°C to 193°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2051548 |
Informations sur la solubilité | It is partly miscible with water. |
Poids de la formule | 425.7 |
Pourcentage de pureté | 96% |