Learn More
Sulfate d’hydrogène tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | 168.0°C to 172.0°C |
Couleur | Blanc à beige |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | [CH3(CH2)3]4NHSO4 |
Quantité | 25 g |
Fieser | 06,565; 07,354; 13,94 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.