Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, Solution dans du méthanol 1 M, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 212910025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2052-49-5 Poids : 2.32500kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 2.5L
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 11915451
  • 696.00€ / 2.50L
En stock, prêt à être expédié : 5
Description
Description
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Identifiants chimiques
2052-49-5
259.478
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
2723671
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
tétrabutylazanium ; hydroxyde
Spécification
Tetrabutylammonium hydroxide
2052-49-5,67-56-1
[CH3(CH2)3]4NOH
0.9100g/mL
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tétrabutylazanium ; hydroxyde
2723671
Flacon en plastique
Solubility in water: soluble.
65.0°C
2.5L
1M Solutionin Methanol
C16H37NO
MFCD00009425
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-]
259.478
259.46
1.3775
0.91
-98.0°C
12°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents