Learn More
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium tetrafluoroborate |
Note relative au nom | 95% |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 04, III, 293 |
Poids de la formule | 329.28 |
Pourcentage de pureté | ≥97.5% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium tetrafluoroborate