Learn More
Tétrachloroéthylène, Honeywell
Catalog Number 15631550
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
127-18-4
C2Cl4
165.82
MFCD00000834
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
31373
CHEBI:17300
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Densité 1.623g/mL at 25°C
Formule linéaire CCl2=CCl2
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1897
Beilstein 1361721
Nom IUPAC tetrachloroethene
Densité de vapeur 5.83 (vs air)
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%