Learn More
WTW™ Cellule de conductivité à 4 électrodes TetraCon™ 925-3
Grâce à sa manipulation facile et à sa conception robuste, ces cellules de conductivité d’électrode sont une technologie éprouvée à 2 et 4 électrodes.
Marque: WTW™ 301711
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25470kg
Description
- Cellules de mesure de la conductivité IDS : mesure à partir de l’eau pure jusqu’aux solutions concentrées grâce à la technologie éprouvée à deux et quatre électrodes
- Technologie éprouvée à 2 et 4 électrodes
- Manipulation extrêmement simple, conception robuste
- Vaste domaine d’application : de l’eau pure aux solutions hautement concentrées
Spécification
4 électrodes, graphite | |
0°C à 100°C | |
120 mm |
3 m | |
15,3 mm |