Learn More
Tétraéthoxysilane, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407803
34.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-10-4
C8H20O4Si
208.329
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
silicate de tétraéthyle
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-10-4
C8H20O4Si
208.329
MFCD00009062
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
6517
silicate de tétraéthyle
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 168°C
Nom chimique ou matériau Tetraethoxysilane
Point de fusion °C to 85°C
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Beilstein 1422225
Point d’éclair 46°C (116°F)
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and 2-propanol.
Poids de la formule 208.33
Indice de réfraction 1.382
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.934 g/mL