Learn More
Tétrahydrate d’acétate de tétraéthylammonium, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11995441
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
67533-12-4
C10H23NO2·4H2O
261.35
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
2724098
Tétraéthylazane ; acétate ; tétrahydrate
CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
67533-12-4
C10H23NO2·4H2O
261.35
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
tetraethylammonium acetate tetrahydrate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, acetate, tetrahydrate, tetraethylazanium acetate tetrahydrate, tetraethylazanium ethanoate tetrahydrate, acetate ion tetraethylammonium tetrahydrate, ethanaminium,n,n,n-triethyl-,acetate,tetrahydrate
2724098
Tétraéthylazane ; acétate ; tétrahydrate
CC[N+](CC)(CC)CC.CC(=O)[O-].O.O.O.O
Catalyseur de transfert de phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Point de fusion 40.0°C to 45.0°C
Couleur Incolore à blanc
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)4N(O2CCH3)·4H2O
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 261.35
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.