Learn More
Bromure de tétraéthylammonium, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetraethylammonium bromide |
Point de fusion | 285.0°C |
Couleur | Blanc à crème |
Perte à la dessiccation | 1.0% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (C2H5)4NBr |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 04,104 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.