Learn More
Tétraéthylène diméthylique d’éthylène glycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510592
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
143-24-8
C10H22O5
222.28
MFCD00008505
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
8925
CHEBI:46785
1-méthoxy-2-[2-[2-[2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthane
COCCOCCOCCOCCOC
143-24-8
C10H22O5
222.28
MFCD00008505
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
8925
CHEBI:46785
1-méthoxy-2-[2-[2-[2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthane
COCCOCCOCCOCCOC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetraethylene glycol dimethyl ether
Acidité 0.015% max.
Point de fusion -30.0°C
Densité 1.0090g/mL
Point d’ébullition 275.0°C to 276.0°C
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(OCH2CH2)4OCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 250 g
Beilstein 01,III,2107
Merck Index 15,9353
Gravité spécifique 1.009
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Viscosité 4.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 222.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.