Learn More
Tétraéthylènepentamine, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830336
17.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
112-57-2
C8H23N5
189.31
MFCD00008168
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
8197
CHEBI:49798
(2-aminoethyl)[2-({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amino)ethyl]amine
NCCNCCNCCNCCN
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
112-57-2
C8H23N5
189.31
MFCD00008168
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
8197
CHEBI:49798
(2-aminoethyl)[2-({2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl}amino)ethyl]amine
NCCNCCNCCNCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetraethylenepentamine
Note relative au nom tech.
Point de fusion -40°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 340°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 189.3
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Technique
Forme physique Liquide