Learn More
Tétraéthylènepentamine, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10005773 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10005773 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10205050 250 g Flacon en verre 250g
10456960 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10005773 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-57-2
Formule moléculaire C8H23N5
Poids moléculaire (g/mol) 189.31
Numéro MDL MFCD00008168
Clé InChI FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
CID PubChem 8197
ChEBI CHEBI:49798
Nom IUPAC N’-[2-[2-(2-aminoéthylamino) éthylamino] éthyl]éthane-1,2-diamine
SMILES NCCNCCNCCNCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylenepentamine
Note relative au nom tech.
Point de fusion -40°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 340°C
Point d’éclair 139°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 189.3
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Technique
Forme physique Liquide