Learn More
Tétrahydro-2h-pyran-4-ylméthanol, 97 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC29909DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 14774-37-9 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10046062
  • 94.23€ / 1g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
14774-37-9
116.16
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
2773573
OCC1CCOCC1
C6H12O2
MFCD00457804
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
(oxan-4-yl)méthanol
Spécification
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
1g
97%
MFCD00457804
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
(oxan-4-yl)méthanol
2773573
97%
Flacon en verre ambré
14774-37-9
C6H12O2
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
OCC1CCOCC1
116.16
116.16
Vidéos
FDS Documents
Certificats