Learn More
Tétrahydro-4H-pyran-4-ol, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 189430010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2081-44-9 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Code produit. 11916201
  • 65.60€ / 1g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
2081-44-9
102.13
tetrahydro-2h-pyran-4-ol, tetrahydro-4-pyranol, 4-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-4h-pyran-4-ol, tetrahydro-pyran-4-ol, 2h-pyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxytetrahydropyan, tetrahydropyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydro-4h-pyran, 4-hydroxytetrahydro-2h-pyran
oxan-4-ol
C5H10O2
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
74956
C1COCCC1O
Spécification
Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
190°C
1.07
1g
C5H10O2
tetrahydro-2h-pyran-4-ol, tetrahydro-4-pyranol, 4-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-4h-pyran-4-ol, tetrahydro-pyran-4-ol, 2h-pyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxytetrahydropyan, tetrahydropyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydro-4h-pyran, 4-hydroxytetrahydro-2h-pyran
C1COCCC1O
102.13
102.13
1.0700g/mL
1.46
87.0°C (15.0 mmHg)
2081-44-9
17,II,106
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
oxan-4-ol
74956