Learn More
Acide 4tétrahydropyrane-ylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830492
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
85064-61-5
C7H11O3
143.16
MFCD01631204
PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
2773575
2-(oxan-4-yl)acetate
[O-]C(=O)CC1CCOCC1
85064-61-5
C7H11O3
143.16
MFCD01631204
PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
2773575
2-(oxan-4-yl)acetate
[O-]C(=O)CC1CCOCC1
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 97%