Learn More
Chlorure de tétraméthylammonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13498348
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
75-57-0
C4H12ClN
109.6
MFCD00011628
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
tétrabutylazanium ; chlorure
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
75-57-0
C4H12ClN
109.6
MFCD00011628
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
6379
CHEBI:7070
tétrabutylazanium ; chlorure
C[N+](C)(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium chloride
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 420.0°C
Couleur Blanc à ivoire
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3)4NCl
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: >60% (20°C). Other solubilities: insoluble in ether, benzene, slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 109.6
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.