Learn More
Phtalate d’hydrogène tétraméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051499
38.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
79723-02-7
C12H17NO4
239.271
MFCD00216634
KQTFRASJMFIJPC-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium hydrogen phthalate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, 1,2-benzenedicarboxylate 1:1, tetramethylammonium hydrogenphthalate, hydrogen phthalate; tetramethylammonium, tetramethylammonium phthalate monobasic, phthalic acid mono tetramethylammonium salt, hydrogen phthalate; tetramethylammonium ion, tetramethylammonium hydrogen phthalate,
12892904
2-carboxybenzoate;tétraméthylazane
C[N+](C)(C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
79723-02-7
C12H17NO4
239.271
MFCD00216634
KQTFRASJMFIJPC-UHFFFAOYSA-M
tetramethylammonium hydrogen phthalate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, 1,2-benzenedicarboxylate 1:1, tetramethylammonium hydrogenphthalate, hydrogen phthalate; tetramethylammonium, tetramethylammonium phthalate monobasic, phthalic acid mono tetramethylammonium salt, hydrogen phthalate; tetramethylammonium ion, tetramethylammonium hydrogen phthalate,
12892904
2-carboxybenzoate;tétraméthylazane
C[N+](C)(C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-]
Dans les formulations d’électrolytes
Tetramethylammonium hydrogen phthalate is used in electrolyte formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydrogen phthalate
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Partly soluble in water.
Poids de la formule 239.27
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Cristalline