Learn More
Triacétoxyborohydrure de tétraméthylammonium, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetramethylammonium triacetoxyborohydride |
Point de fusion | 95.0°C to 98.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 90+% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 10 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents |
Poids de la formule | 263.1 |
Pourcentage de pureté | 90+% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.