Learn More
Triacétoxyborohydrure de tétraméthylammonium, 90+%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 392850500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 109704-53-2 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
Quantité. 50g
Code produit. 13458538
  • 428.00€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 4
Description
Description
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
109704-53-2
263.1
tetramethylammonium triacetoxyborohydride, me4nhb oac 3, me4n aco 3bh;, me4nb oac 3h;, me4n bh oac 3;, ch3 4nhb oac ;, me4n ch3co2 3bh;, tetramethylammonium triacetoxyhydroborate, tetramethylammonium triacetoxyborohydride;, bis acetyloxy boranuidyl acetate; tetramethylazanium
Tétraméthylazane ; triacétyloxyboron (1-)
C6H10BO6·C4H12N
ZWSJBUUORJFGHK-UHFFFAOYSA-N
10858300
[B-](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C.C[N+](C)(C)C
Spécification
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
95.0°C to 98.0°C
109704-53-2
C6H10BO6·C4H12N
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents
[B-](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C.C[N+](C)(C)C
263.1
263.1
Flacon en verre
50g
90+%
tetramethylammonium triacetoxyborohydride, me4nhb oac 3, me4n aco 3bh;, me4nb oac 3h;, me4n bh oac 3;, ch3 4nhb oac ;, me4n ch3co2 3bh;, tetramethylammonium triacetoxyhydroborate, tetramethylammonium triacetoxyborohydride;, bis acetyloxy boranuidyl acetate; tetramethylazanium
ZWSJBUUORJFGHK-UHFFFAOYSA-N
Tétraméthylazane ; triacétyloxyboron (1-)
10858300
90+%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.