Learn More
Tétraméthylène sulfone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11914561
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
Thiolane1,1-dioxyde
O=S1(=O)CCCC1
126-33-0
C4H8O2S
120.17
MFCD00005484
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
31347
CHEBI:74794
Thiolane1,1-dioxyde
O=S1(=O)CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylene sulfone
Point de fusion 27.4°C to 27.8°C
Couleur Jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4820 to 1.4850
Quantité 2.5 L
Beilstein 17,I,5
Fieser 01,1144; 02,402; 05,651; 13,256
Merck Index 15,9085
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted mineral acids, soluble in acetone, benzene and toluene, freely soluble in alcohol
Viscosité 10.34 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 120.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethylene sulfone
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.