Learn More
Tétraméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198986
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
Tétraméthylsilane
C[Si](C)(C)C
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
Tétraméthylsilane
C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26.0°C to 28.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Quantité 100 mL
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.