Learn More
Tétraméthylsilane, réactif ACS, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetramethylsilane |
Point de fusion | -99°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.6400g/mL |
Point d’ébullition | 26°C to 28°C |
Point d’éclair | -27°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | Si(CH3)4 |
Indice de réfraction | 1.3585 |
Quantité | 100 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.