Learn More
Tétraméthyltine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001950
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
594-27-4
C4H12Sn
178.83
MFCD00008278
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
11661
CHEBI:30420
tétraméthylstannane
C[Sn](C)(C)C
594-27-4
C4H12Sn
178.83
MFCD00008278
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
11661
CHEBI:30420
tétraméthylstannane
C[Sn](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethyltin
Note relative au nom 99%
Point de fusion -54.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2900g/mL
Point d’ébullition 74.0°C to 75.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)4Sn
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 10 g
Beilstein 04, 631
Gravité spécifique 1.29
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 178.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetramethyltin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.