Learn More
Hydroxyde de tétrapropylammonium, 10 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199226
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4499-86-9, 7732-18-5
C12H29NO
203.37
MFCD00009360
LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
20586
tétrapropylazane;hydroxyde
[OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4499-86-9, 7732-18-5
C12H29NO
203.37
MFCD00009360
LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
20586
tétrapropylazane;hydroxyde
[OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetrapropylammonium hydroxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 10% in Water
Point d’ébullition 100.0°C to 102.0°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2)4NOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 203.37
Pourcentage de pureté 9 to 11%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1
Quantité 100 g
Forme physique Liquide