Learn More
Texwipe™ 10 lingettes pour salle blanche stériles TexTra™ et TexTra™
Pour les salles blanches de classe ISO 3 à 5
80.62€ - 1025.00€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Poids de base | 233 |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Bords | Scellé |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17218889
|
Texwipe™
TX3225 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Lingettes TexTra™10 |
1025.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11525335
|
Texwipe™
TX3220 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Lingettes TexTra™ |
173.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17208889
|
Texwipe™
TX3224 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Lingettes TexTra™10 |
645.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15732406
|
Texwipe™
TX3224 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | Lingettes TexTra™10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15742406
|
Texwipe™
TX3225 |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | Lingettes TexTra™10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les lingettes épaisses à une épaisseur assurent l’absorbance des lingettes à deux épaisseurs
- La construction à serrage serré offre une bonne résistance à l’abrasion pour les applications d’essuyage rigoureuses
- Faibles niveaux de libération de particules, d’ions et de résidus non volatils
- Les lingettes TexTra 10 sont dotées d’un bord thermoscellé pour empêcher la libération de particules et de fibres
- Lingettes stériles irradiées aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et à double emballage dans des sacs à solvant
Informations sur la commande
Empilés.
Spécification
Polyester | |
233 | |
Scellé | |
1 pli |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Salle blanche | |
Stérile |