Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PTFE TF
Membranes fortes et résistantes aux produits chimiques pour la surveillance et l’échantillonnage de l’air dans des environnements agressifs.
357.00€ - 2410.00€
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17114551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66154 |
1 μm | 25 mm |
392.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66148 |
0,45 μm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17144541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66143 |
0,2 μm | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17194541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66149 |
0,45 μm | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17154541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66145 |
0,2 μm | 142 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17104551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66151 |
0,45 μm | 142 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17174541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66147 |
0,45 μm | 13 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17124551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66155 |
1 μm | 47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17134541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66142 |
0,2 μm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17134551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66159 |
1 μm | 37 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17164541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66146 |
0,2 μm | 293 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Un filtre à faible fond chimique permet de réaliser des déterminations sensibles et sans interférence
- Garantit des déterminations gravimétriques précises avec une masse à faible tare
- Idéal pour filtrer les gaz et/ou solvants organiques
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PTFE | |
Non stérile |