missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFB2M Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TFB2M |
---|---|
Concentration | 0.62 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802885
|
Proteintech
24411-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892875
|
Proteintech
24411-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase which specifically dimethylates mitochondrial 12S rRNA at the conserved stem loop. Also required for basal transcription of mitochondrial DNA, probably via its interaction with POLRMT and TFAM. Stimulates transcription independently of the methyltransferase activity. Compared to TFB1M, it activates transcription of mitochondrial DNA more efficiently, while it has less methyltransferase activity.Spécification
TFB2M | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q3TL26, Q9H5Q4 | |
15278, 64216 | |
TFB2M Fusion Protein Ag19687 | |
Primary | |
-20°C | |
TFB2M |
0.62 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
h mtTFB, h mtTFB2, Hkp1, hTFB2M, mtTFB2, NS5ATP5, TFB2M | |
TFB2M | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |