Learn More
Ebro Electronic™ Série de thermomètres à cœur TFX 410/420
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
Marque: Ebro Electronic™ 1340-4169A
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Description
Thermomètre étanche• Haute précision ±0,3°C
• Usage alimentaire HACCP
• Boîtier ABS étanche à l'immersion IP67
• Lecture °C ou °F
• Affichage du témoin d'usure de la pile
• Thermomètre -50 à +300°C
• 2 versions au choix: - sonde embout plat ou de pénétration inox dia 3mm x 120mm fixée au boîtier - sonde embout de pénétration inox dia 3mm x 120mm avec câble et poignée pour mesure à coeur
• Extinction automatique pour augmenter la durée de vie des piles
• Thermomètre avec sonde de pénétration, câble et poignée
• Câble PTFE 1,5 m
Spécification
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485 | |
Single-use | |
109 mm | |
54mm | |
120 mm | |
TFX 410-1 et TPX 440 | |
0.1°C | |
Thermomètre à cœur de précision | |
With PTFE cabel | |
300°C | |
-50°C | |
Factory Calibrated | |
Approx. 5 Years | |
±0,3°C /±0,5°F | |
LCD |
3mm | |
Pour les boulangeries, les boucheries et l’industrie alimentaire | |
Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual | |
1500mm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Pointues | |
0.36 kg | |
None | |
572°F | |
-58°F | |
-50°C à +300°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
120 mm | |
22 mm |