Learn More
TGFBR2 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TGFBR2 |
---|---|
Concentration | 200 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17271386
|
Proteintech
27212-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17261386
|
Proteintech
27212-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TGF beta Receptor II (TGFBR2) is a member of the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily, which are critical regulators of cell proliferation and differentiation, developmental patterning and morphogenesis, and disease pathogenesis (PMID: 10974075). TGFBR2 result in both SMAD4-dependent constraint of proliferation and SMAD4-independent activation of apoptosis (PMID: 29396446). It has some isoforms with the molecular weight of 70-80 kDa and ∼90 kDa after glycosylated.
Spécification
TGFBR2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
7048 |
200 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |