Learn More
Abeba™ Chaussures 5081 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
57.67€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 5081 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15611808
|
Abeba™
5081/35 |
35 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621808
|
Abeba™
5081/36 |
36 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631808
|
Abeba™
5081/38 |
38 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641808
|
Abeba™
5081/39 |
39 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651808
|
Abeba™
5081/40 |
40 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661808
|
Abeba™
5081/41 |
41 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671808
|
Abeba™
5081/42 |
42 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681808
|
Abeba™
5081/43 |
43 |
57.67€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Blanc/menthe
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Cuir | |
5081 |
Blanc | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |