Learn More
Abeba™ Chaussures 7204 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 7204/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.76300kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15692568
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Cuir blanc lisse avec motif
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Traitement Sanitized
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
  • Modèle supprimé
  • Rembourrage de talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Cuir
Antidérapant
Graisses animales, huiles et carburants
Blanc
46
7204