Learn More
Abeba™ Chaussures 7205 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 7205/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.76500kg
Code produit. 15682578
  • 47.12€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Cuir blanc lisse avec motif
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Traitement Sanitized
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
  • Modèle supprimé
  • Rembourrage de talon
Spécification
Spécification
Graisses animales, huiles et carburants
Blanc
42
7205
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Cuir
Antidérapant