Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
Marque: Julabo™ 8940111
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Transparents | |
50°C à 350°C | |
Bain thermique | |
H350 | |
450°C |
Systèmes ultradynamiques de régulation de la température | |
Fluide de bain thermique | |
Robinet de vidange | |
5 L | |
48.3 mm2/s à 20°C |
Sécurité et traitement
- thermal H350
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dibenzyltouene