Learn More
Thermo Scientific™ Imprimante thermique et papier pour les appareils de mesure Eutech™
L’imprimante thermique pour les appareils de mesure Eutech™ vous permet d’imprimer directement depuis votre appareil quand et où vous voulez.
14.85€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928066
|
Thermo Scientific™
01X594401 |
Papier de rechange pour impression thermique, deux rouleaux |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’imprimante thermique pour les doseurs Eutech™ vous permet d’imprimer directement à partir de votre compteur où et quand vous le souhaitez. Cette imprimante thermique compacte se connecte facilement à votre ordinateur de poche série 110, ordinateur de poche de étanche de série 450, ou les intruments de mesure de paillasse de série 2700 par RS232 – conviennent parfaitement à l’enregistrement des données et à la génération de rapports. Câbles de connexion inclus.
Caractéristiques :
- Thermique
- Comprend un rouleau de papier
- Modèle avec horloge en temps réel et adaptateur RS232 disponibles