Learn More
Loeser Thermistance pour osmomètre
Ersatzmeßthermistor für alle 100µl Löser Osmometer
Marque: Loeser 4.04.0101-1
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00720kg
Description
- Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100μl Probevolumen.
- Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.
Spécification
Thermistance | |
Pour la gamme osmomètres Loser MOD200, type 15M, type 6M et type 6 | |
Thermistance, type 15M, type 6M et type 6, gamme osmomètres |