Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage 0.8 ml
Plaques de stockage 0.8 ml DeepWell pour applications de culture cellulaire ou de stockage d’échantillons.
196.56€ - 337.00€
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
Format Étalon
Description 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Type de puits Couleur Conditionnement Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de puits Couleur Conditionnement Fit for Purpose Prix Quantité et disponibilité  
10583215
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
AB-0765/R
Rond Rouge Emballage individuel PCR Ready
196.56€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10484583
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
AB-0765/Y
Rond Jaune Emballage individuel PCR Ready
247.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10511894
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB-0859
Rond Naturel En vrac PCR Ready
337.00€
50 pièces
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
12194162
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB-0765
Rond Naturel 50 boîtes PCR Ready
329.00€
50 pièces
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Rationalisez vos applications de biologie moléculaire grâce aux plaques de stockage et de test Thermo Scientific. Toutes les plaques sont fabriquées en salle blanche pour garantir une qualité biologie moléculaire. Notre large gamme de plaques en PP offre d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, facilitant la manipulation, le stockage ou le transport de dilutions et aliquotes. Toutes les plaques sont de format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
  • Volume des puits de 0.8 ml maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Volume utile de 0.70 ml lorsque les plaques sont utilisées avec des bandes de bouchons pour plaques de stockage
  • Volume utile de 0.55 ml lorsque les plaques sont utilisées avec un tapis de scellage à 96 puits
  • Puits à fond conique pour faciliter le retrait des échantillons
Film de scellage compatible : adhésif et thermoscellage
Produit dangereux : Non
Force centrifuge max : 2000 g
Vol. max. (bouchon de scellage) : 0.7 ml
Vol. max. (film de scellage) : 0.8 ml
Vol. max. (tapis de scellage) : 0.55 ml
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Especificaciones
Especificaciones
Personnalisable
Étalon
8 x 12
PP à faible liaison
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène
Polypropylène
96
Non traité
Yes
50
Yes
ANSI/ SLAS Standard
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoclavable
Abgene™
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
800 μl
Salle blanche
Rond
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
PCR Ready
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications