Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor à nacelles oscillantes 4 places
Pour des traitements plus variés
Marque: Thermo Scientific™ 75007557
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.60160kg
Description
Pour des traitements plus variés
- Taille maximale des tubes : 30 x 117 mm
Informations sur la commande
Commandez un rotor à godets oscillants 4 places (75-007-591) avec godets ronds (75-007-555). Les adaptateurs sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Remarque : L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
1 x 15 ml | |
15 ml |
Falcon | |
Rotor swing-out |